Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest HindIII
Das Restriktionsenzym FastDigest HindIII erkennt A^AGCTT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C für 5 bis 15 Minuten mit dem universellen FastDigest Puffer.
Brand:  Thermo Scientific™ FD0505
93.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
95.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 11893833
  • 140.00 CHF / 2500 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
• FastDigest HindIII (2,500 μL)
• 10X FastDigest Buffer (5 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (5 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
Hind III
Ja
Nein
Restriktionsenzym
FastDigest
80°C
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
5 x 500 μl
Herkömmliches Klonen
5' protruding ends
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Reference Materials
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2847468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0505
Chargennummer2902058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0505
Chargennummer2902030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0505
Chargennummer2923978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0505
Chargennummer2923058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberFD0505
Promotions
Promotions
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ FastDigest HindIII > 5 x 500 μl