Learn More
Thermo Scientific™ CloneJET PCR-Klonierungskit
Das Thermo Scientific™ CloneJET™ PCR-Klonierungskit ist ein Positivselektionssystem, mit dem sich durch thermostabile DNA-Polymerase erzeugte PCR-Produkte effizient klonieren lassen.
275.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Bakterielle Antibiotikaresistenz Ampicillin (AMPR)
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS, Blunt-PCR
Format Kit
Probentyp PCR-Produkt
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR Cloning
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10765841
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K1231
20 Reaktionen
275.00 CHF
20 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10809720
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
K1232
40 Reaktionen
518.00 CHF
40 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beim CloneJET PCR Cloning Kit handelt es sich um ein leistungsstarkes System zur Positivselektion für die hocheffiziente Klonierung von PCR-Produkten, die mit einer beliebigen thermostabilen DNA-Polymerase hergestellt wurden. Beliebige andere DNA-Fragmente mit glatten (Blunt End) oder überhängenden Enden (Sticky-End) können kloniert werden. Das Kit ist ideal für phosphorylierte oder nicht-phosphorylierte DNA-Fragmente. Die Ligation in den beiliegenden Vektor zur Positivselektion dauert nur 5 Minuten und führt zu einer Ausbeute von über 99 % rekombinanter Klone. Die mit einem Proofreading-Enzym hergestellten PCR-Produkte mit stumpfen Ende werden direkt in den Klonierungsvektor ligiert.
PCR-Produkte, die mit Non-Proofreading-DNA-Polymerasen (z. B. Taq-Polymerase) oder DNA Polymerase-Mischungen hergestellt wurden, werden vor der Ligation 5 Minuten lang mit dem im Kit enthaltenen thermostabilen DNA-Blunting-Enzym inkubiert. Alle im Labor gängigen E. coli-Stämme können direkt mit dem Ligationsprodukt transformiert werden.
Besondere Eigenschaften
Das CloneJET PCR Cloning Kit enthält den neuartigen, gebrauchsfertigen Klonierungsvektor pJET1.2/blunt zur Positivselektion. Der Vektor enthält ein letales Restriktionsenzymgen, das durch Ligation eines DNA-Inserts in die Klonierungsstelle unterbrochen wird. Dementsprechend können nur Bakterienzellen mit rekombinanten Plasmiden Kolonien bilden. pJET1.2/blunt-Vektormoleküle nach Ringschluss, die kein Insert vorweisen, exprimieren ein letales Restriktionsenzym, wodurch die E. coli-Wirtszelle nach der Transformation abgetötet wird. Diese Positivselektion beschleunigt drastisch das Kolonie-Screening und vermeidet zusätzliche Kosten für die Blau-Weiß-Selektion.
Der pJET1.2/Blunt Cloning Vector Multiple Cloning Site enthält zwei, die Insertionsstelle flankierende, BglII-Erkennungssequenzen für den erleichterten Nachweis und die Bearbeitung des Inserts. Darüber hinaus enthält der Vektor einen T7-Promoter für die In-vitro- und In-vivo-Transkription sowie die Sequenzierung des Inserts.
Überblick
  • Schnell – PCR-Klonierung in nur 5 Minuten
  • Höchste Effizienz – > 99 % positive Klone
  • Kein Klonierungshintergrund – Vektor zur Positivselektion
  • Vielseitig – Ideal für die Klonierung mit stumpfem oder überhängendem Ende
  • Wirtschaftlich – Kein kostenintensives Blau-Weiß-Screening
Spezifikation
Spezifikation
Ampicillin (AMPR)
Kit
PCR Cloning
pJET1.2/stumpf
Restriktionsenzym/MCS, Blunt-PCR
PCR-Produkt
CloneJET
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CloneJET PCR-Klonierungskit