Learn More
Thermo Scientific™ CloneJET PCR-Klonierungskit
Das Thermo Scientific™ CloneJET™ PCR-Klonierungskit ist ein Positivselektionssystem, mit dem sich durch thermostabile DNA-Polymerase erzeugte PCR-Produkte effizient klonieren lassen.
Marke:  Thermo Scientific™ K1232
347.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
367.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10809720
  • 518.00 CHF / 40 Reaktionen
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Ampicillin (AMPR)
Kit
PCR Cloning
CloneJET
40 Reaktionen
Restriktionsenzym/MCS, Blunt-PCR
PCR-Produkt
40 Reaktionen
Klonierungskit
pJET1.2/stumpf
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2854863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberK1232
Chargennummer2823187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1232
Chargennummer2802213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1232
Chargennummer2802246 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1232
Chargennummer2802248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1232
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CloneJET PCR-Klonierungskit > Für 40 Reaktionen