Learn More
Thermo Scientific™ Cfr10I Buffer (10X)
Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit dem Restriktionsenzym Cfr10I.
Marke: Thermo Scientific™ B04
23.82 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für eine konsistente Enzymleistung enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer BSA, wodurch die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert wird und Schadstoffe, die eventuell in DNA-Vorbereitungen vorhanden sein können, gebunden werden. Mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge der Puffer bewirken keine BSA-Ausscheidung.
Restriktionsenzyme zeigen im empfohlenen Puffer 100 % ihrer zertifizierten Aktivität.
Die folgenden Enzyme benötigen für eine optimale Verdauung einzigartige Puffer:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- PacI
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Spezifikation
1 mL |