Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch
GREENER_CHOICE
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Nalgene 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 8050-0187
239.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10516541
  • 277.00 CHF / 15.24 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch. Durchscheinende halbflexible Schläuche für anspruchsvolle Laboranwendungen wie z. B.: Chromatographie, Spurenelementanalyse, Umweltprobennahme, hochreaktive Katalysatoren, Korrosionsprüfung an Metallen, pharmazeutische Arbeiten, Auflösen und Ätzen mit heißen Säuren.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete Anti-Hafteigenschaften erleichtern den Fluss von viskosen, aggressiven Verbindungen.
  • Kann durch Autoklavieren, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel sterilisiert werden
Bestellinformationen:
In zwei 25′ (7,6 m) Längen pro Karton verpackt
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt die Anforderungen der US FDA-Regulierungsvorschrift 21 CFR 177.1550 für die Verwendung mit Lebensmitteln.
1/8 in.
FEP
4,8 mm
15,24 m
0,08 cm
Durchsichtig
Biegeradius 8x Außendurchmesser
400 °F
Halbsteife Schläuche
Autoklavierbar
3,2 mm
3/16 Zoll
50 ft.
1/32 in.
50 ft.
Durometer 58(D)
250 psig bei 73 °F (23 °C), 125 psig bei 185 °F (85 °C)
205 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch > Innendurchmesser x Außendurchmesser x Wand:1/8 x 3/16 x 1/32; 25 ft/Pckg., 50 ft/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht gammasterilisierbar.