Learn More
Binder™ Multifunktionale Wärme-/Trockenschränke FED 53, 230 V 1N, 50/60 Hz
Mit einem Temperaturbereich von Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 300 °C.
Marke: Binder™ 9010-0295
1669.94 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Geräten
- Mit forcierter Konvektion und erweiterten Zeitfunktionen
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Steuerung mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Stapelbar
- Integrierte, unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- Ethernet-Schnittstelle
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
ASTM | |
Umgebungstemperatur +10 °C bis 300 °C | |
FD 60 | |
Anwenderfreundlicher und leicht zu bedienender, vollständig digitaler PID-Regler | |
99 Std 59 Min | |
39 kg | |
50/60 Hz |
60 l | |
Trockenofen | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
2 °C | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-07-31