Learn More
FBXO44 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-467MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FBXO44 Polyclonal antibody specifically detects FBXO44 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
FBXO44 | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
FBG3 DKFZp781J0852, F-box gene 3, F-box only protein 44, F-box protein 44, F-box protein FBX30, F-box/G-domain protein 3, FBX30FBX6AFbx44, FBX44, Fbxo6a, MGC14140 | |
A synthetic peptide containing residues 103-119 EWKVEDLSRDQRKEFPN) of the human FBG3 protein. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot | |
mFluor Violet 450 SE | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
93611 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FBXO44 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur