Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
Marke: Labconco™ 7543200
Requires : Zum Anschluss der Flaschen an Gefriertrocknungsanschlüsse wird ein Adapter benötigt
Beschreibung
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
- Mit großer Öffnung für schnelle Beladung und Reinigung
- Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
- Flaschen sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, sodass eine maximale Oberfläche erreicht und eine effiziente Lyophilisierung gewährleistet wird
- Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Spezifikation
3,55 in. | |
Borosilikatglas | |
38 cm | |
4 lbs. | |
Weit | |
90,2 mm |
2000 ml | |
14,96 in. | |
Flask | |
Reusable | |
Flach | |
1,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden > 2000 ml; Abmessungen: 90,2 T x 380 mm H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur