Learn More
Nitritex™ BioClean-D Einweglabormäntel
Tragen Sie Nitritex™ BioClean-D Einweg-Laborkittel zum Schutz vor Laborkontamination.
269.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
---|---|
Material | CleanTough™ Stoff |
Stulpenform | Offen |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12912255
|
Nitritex™
BDLC-S |
Klein |
269.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12942255
|
Nitritex™
BDLC-XL |
Extragroß |
269.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12922255
|
Nitritex™
BDLC-M |
Mittel |
269.00 CHF
30 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12932255
|
Nitritex™
BDLC-L |
Groß |
269.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Offene Stulpenform
- Drei Taschen
- CleanTough™ Stoff
- Einweg, in Beutel verpackt
- Spinnvlies-Polypropylen
Spezifikation
Laborkittel | |
Offen | |
Unsteril | |
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12 | |
Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 30 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück) |
CleanTough™ Stoff | |
Ja | |
3 | |
(EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 | |
Spinnvlies-Polypropylen |