Learn More
Fisherbrand™ Analysenwaagen
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
1305.00 CHF - 1675.00 CHF
Specifications
Zertifizierung/Konformität | GLP mit optionaler Druckerkonformität |
---|---|
Anschlusstyp | RS232 |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Lesbarkeit | 0,0001 g |
Enthält | AC-Adapter |
Product Code | Brand | Fassungsvermögen | Kalibrierung | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Fassungsvermögen | Kalibrierung | Price | Quantity & Availability | |||||
15987490
|
Fisherbrand™
30488123 |
62 g | Intern |
1575.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15977490
|
Fisherbrand™
30488122 |
62 g | Extern |
1305.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15907500
|
Fisherbrand™
30488125 |
120 g | Intern |
1550.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15927500
|
Fisherbrand™
30488127 |
220 g | Intern |
1675.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15917500
|
Fisherbrand™
30488126 |
220 g | Extern |
1565.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Großer Windschutz mit Schiebe- und Seitentüren
- Standardmäßige RS-232-Konnektivität für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße, mit denen der Anwender die Waage nivellieren kann
- Nivellieranzeige vorn – während des Nivelliervorgangs muss man nicht mehr hinten auf die Waage schauen
- Intelligentes Design und robuste Konstruktion – kleine Stellfläche spart Platz auf dem Labortisch und bietet gleichzeitig eine große Wägeoberfläche
- Konzipiert für unkomplizierte Bedienung mit anwenderfreundlichem Display und Benutzeroberfläche
- Sicherheitsschleife für die Kalibriersperre im hinteren Teil der Waage
- Wägemodi umfassen Wiegen, Teilezählung und Prozentwägung
- Mit Wechselstrom-Adapter
- Zertifikate: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Specifications
GLP mit optionaler Druckerkonformität | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
AC-Adapter | |
200 mg | |
4 s | |
2 Jahre | |
317 x 201 x 303 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |
RS232 | |
0,0001 g | |
0,0002 g | |
0,0001 g | |
Analytische Waage | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen | |
90 mm | |
0,5 A |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Analysenwaagen