Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugen, Micro 17/17R
Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe
3585.00 CHF - 7540.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 13.300 U/min |
Max. RZB | 17.000 × g |
Produktcode | Marke | dimRefrigerated | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimRefrigerated | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11516873
![]() |
Fisherbrand™
75002460 |
3585.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||||
11526873
![]() |
Fisherbrand™
75002462 |
7540.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||||
Beschreibung
- Kapazität: 48 ml (24 x 1.5/2ml-Röhrchen)
- Maximale Drehzahl/RZB: 13300 U/min/17000 xg
- Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe
- Lieferung mit ClickSeal-Rotor (24 Plätze 1,5/2 ml) und Bioabdichtungsdeckel
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
13.300 U/min | |
17.000 × g |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrozentrifugen, Micro 17/17R