Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock
Mit diesen Thermoblöcken können Temperaturen genau und gleichmäßig gehalten werden. Eppendorf™ Smartblock™ Thermoblöcke sind kompatibel mit Eppendorf ThermoMixer™ C und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen.
762.24 CHF - 773.08 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf ThermoMixer C
Typ Block
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
13518470
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5360000038
24 x 1,5 ml
773.08 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13528470
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5362000035
24 x 2 ml
773.08 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13588460
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5361000031
24 x 0,5 ml
762.24 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13548470
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5366000021
8 x 15 ml
773.08 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13558470
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5365000028
4 x 50 ml
773.08 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13538470
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5309000007
8 x 5,0 ml
773.08 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In nur wenigen Sekunden austauschbar
  • Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
Eppendorf ThermoMixer C
Block
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock