Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock
Mit diesen Thermoblöcken können Temperaturen genau und gleichmäßig gehalten werden. Eppendorf™ Smartblock™ Thermoblöcke sind kompatibel mit Eppendorf ThermoMixer™ C und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen.
Marke:  Eppendorf™ 5362000035
569.66 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13528470
  • 773.08 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • In Sekunden auswechselbar
  • Automatische Blockerkennung sorgt für sicheren Umgang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Eppendorf ThermoMixer C
24 x 2 ml
Block
2 ml x 24 Reaktionsgefäße
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Zubehör, Smartblock™ Thermoblock > SmartBlock, für 24 x 2,0 ml-Röhrchen