Learn More
Fam Benzin, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | FAM-Benzin |
Schmelzpunkt | -30 °C |
CAS | 101316-46-5 |
Dichte | 0.690 bis 0.705 g/ml bei 15 °C |
Siedepunkt | 65 °C bis 95 °C |
Menge | 4 x 2.5 l |
Flammpunkt | −26 °C (−14.8 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
MDL-Nummer | MFCD00081849 |
UN-Nummer | UN1268 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fam Benzin, Honeywell™ Riedel-de Haën™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur