Learn More
FAM-Benzin, Honeywell Artikelnummer.: 15652670
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
FAM-Benzin, Honeywell
Artikelnummer. 15652670
25 l
Click to view available options
Menge:
2.5 l
25 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15652670
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 2453825L
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
DIN 51635, bp 65 - 95 °C
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101316-46-5
MDL-Nummer MFCD00081849
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FAM-Benzin
Dichte 0.690 bis 0.705 g/ml bei 15 °C
Flammpunkt −26 °C (−14.8 °F)
Menge 25 l
UN-Nummer 1268
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FAM-Benzin, Honeywell >