Learn More
Pohli™ Fallschutzverpackung (FSP/D)
Fallschutzverpackungen vom Typ FSP/D enthalten 48 mm breite Stoffbänder mit 2 aufgenähten Griffen und manipulationssicherem Verschluss.
Marke:  Pohli™ 030481490
Artikelnummer. 15831418
  • 165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 25-l-Kombinationsverpackung (UN) 6 PH 1/X/250
  • Weiß
  • Ballon aus zylindrischem Glas
  • Gewinde DIN 70 manipulationssicher, Typ FSP/D
  • 48 mm breite Stoffbänder mit 2 aufgenähten Griffen
  • Leicht verschraubbarer, schwarzer, manipulationssicherer DIN 70-Verschluss (Lupolen4261 A)
  • 2,0 mm-EPE-Liner-Einsätze mit 0,2-mm-PTFE-Laminierung
  • Grüner manipulationssicherer Ring (PP)
  • 6,8 kg/Stück
Spezifikation
Spezifikation
Fallschutzverpackung
Manipulationssicherer DIN 70-Verschluss (Lupolen 4261 A), Einsätze aus 2,0 mm-EPE-Auskleidung mit 0,2 mm-PTFE-Laminierung
FSP/D
Flintglas, geschäumtes Polystyrol
370 x 370 x 670 mm
6.8 kg
25 l
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Pohli™ Fallschutzverpackung (FSP/D) > L x B x H: 370 x 370 x 670 mm
Aufgrund von Glaskrankheiten kann es vorkommen, dass die Ballonflaschen im Inneren eine Kruste auf der Oberfläche haben. Feuchtigkeit während der Lagerung führt dazu, dass Salze das Glas hydratisieren und auslaugen. Bei einer Verringerung der relativen Luftfeuchtigkeit können diese hydrierten Salze dann eine Kruste auf der Oberfläche bilden. Diese Salze sind Natriumkarbonat, Calciumkarbonat und Siliziumdioxid. Daher empfehlen wir, die Ballonflaschen vor dem Befüllen zu waschen.