Learn More
Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
BIOPHARMA
Aus kristallklarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol sind mit Zellkultur-behandelter und mit unbehandelter Oberfläche erhältlich.
Marke:  Falcon™ 353225
103.25 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10626491
  • 121.59 CHF / 36 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich mit gewebekulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen. Aus kristallklarem, nichtrecyceltem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit.
  • Auswahl zwischen gewebekulturbehandelter und unbehandelter Oberfläche
  • Unbehandelte Wachstumsfläche ist hydrophober als gewebekulturbehandelte Oberfläche und gleicht eher einer Petrischale für die Bakteriologie.
  • Gammasterilisiert
  • Deckel ermöglicht Stapeln auf dem Arbeitstisch oder im Inkubator.
  • Alle Platten (außer 08-772-2A und 08-772-16) sind mit einem patentierten „Labyrinth“-Deckel ausgestattet, durch den die Verdunstung von Medien aus den Wells und die Kontaminationsgefahr vermindert werden.
  • Tiefe Umrandung und gezahnte Kanten bieten eine bessere Griffigkeit beim Umgang mit der Platte.
  • Aufgrund der hervorragenden optischen Durchsichtigkeit ist eine Sichtbarkeit aller Zellen-Monolayer gegeben.
  • Schnelle Kennzeichnung auf matten Beschriftungsflächen an den Enden
  • Alle Platten und Deckel sind sowohl für die manuelle als auch für die automatische Handhabung geeignet.
Bestellinformation
Medizinische Aufreißverpackung. Einzeln auf wiederverwertbaren PET-Tabletts in Behältern mit jeweils 50 Stück verpackt, oder in Großpackungen mit Deckeln entweder in Beuteln mit jeweils sechs Stück, 36 pro Behälter, oder in Beuteln mit jeweils fünf Stück (96 Well Platten), 50 pro Behälter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 x 4
Ja
Flach
Durchsichtig
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Platte
12
36/Karton
Innenpackungen mit je 6 Stück
Durchsichtig
Polystyrol
6 ml
3,8 cm2
Rechteckig
Zellkultur
1,5 bis 2,2 ml
Deckel
6/Packung
36/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4343033 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/06/2025 Catalog Number353225
Chargennummer4336026 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/05/2025 Catalog Number353225
Chargennummer4155014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number353225
Chargennummer4156009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/08/2024 Catalog Number353225
Chargennummer4015011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/07/2024 Catalog Number353225
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    16
    Stunden
    14
    Minuten
    30
    Sekunden
    30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol > 6 Stück/Beutel; Standard; 12-Well