Learn More
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Marke:  Falcon™ 352025
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10769861
  • 349.48 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Einzelverpackungen sind mit medizinischen Verpackungsmaterialien verpackt und ermöglichen einen keimfreien Zugang Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Auflage, T. Maniatis et al.)
  • Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
  • Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 × 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
1400 × g
125 mm
Ja
125/Beutel, 1000/Karton
Nein
Schraubverschluss
Klar
16 ml
Polystyrol
Schnappverschluss mit zwei Positionen
Steril
16 mm
Reagenzgläser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Falcon™ Polystyrolröhrchen mit rundem Boden > Schraubverschluss; 16 ml