Learn More
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit. Corning™ Falcon™ Rundbodenröhrchen aus Polypropylen widerstehen nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 3000 x g.
124.09 CHF - 159.22 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Naturfarben |
---|---|
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Farbe | Klar |
Beschreibung | 3000 × g |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10384641
![]() ![]() |
Falcon™
352006 |
14 mL | 100 mm | Einzeln verpackt |
159.22 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10314791
![]() |
Falcon™
352063 |
5 ml | 75 mm | 25/Packung; 500/Karton |
124.09 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10110101
![]() ![]() |
Falcon™
352059 |
14 ml | 100 mm | 25 Stück/Packung; 500 Stück/Karton |
128.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12338749
![]() |
Falcon™
352059 |
14 ml | 100 mm | 25 Stück/Packung; 500 Stück/Karton | N/A | ||||||
Beschreibung
- Alle Röhrchen aus Polypropylen mit 17 × 100 mm verfügen über gedruckte Graduierungen von 0.5 bis 14 ml in Schritten von 0.5 ml
- Mit lösungsmittelbeständigem weißem Beschriftungsfeld; Häufig in veröffentlichten Laborverfahren und Protokollen (z. B. Molecular Cloning, 2nd ed., T. Maniatis et al.) erwähnt
- Erhältlich mit schwerer, haltbarer, Zwei-Positionen-Schnappkappe zur einfachen Handhabung; mit Schraubkappe oder ohne Kappe
- Alle Größen werden steril geliefert; 12 × 75 mm-Größe ohne Kappe auch unsteril erhältlich; Einzelverpackungen verwenden medizinisches Verpackungsmaterial und ermöglichen einen aseptischen Zugriff
Bestellinformation
Die Schnappverschlüsse sind ebenfalls separat lieferbar.
Spezifikation
Naturfarben | |
Klar | |
Polypropylen | |
Steril | |
Reagenzgläser |
Polyethylen | |
3000 × g | |
Ja | |
Schnappverschluss |