Learn More
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit. Corning™ Falcon™ Rundbodenröhrchen aus Polypropylen widerstehen nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 3000 x g.
Marke: Falcon™ 352059
Beschreibung
- Alle 17 x 100 mm-Röhrchen aus Polypropylen sind mit einer Skala von 0.5 bis 14 ml in 0.5 ml-Schritten bedruckt
- Mit lösungsmittelbeständigem weißem Beschriftungsfeld Vielfach in veröffentlichten Laborverfahren und -protokollen erwähnt (z. B. Molecular Cloning, 2. Ausgabe, T. Maniatis et al.)
- Erhältlich mit schwerem, langlebigem Schnappverschluss mit zwei Positionen für eine einfache Handhabung; mit Schraubverschluss oder ohne Verschluss
- Alle Größen werden steril geliefert; die Größe 12 x 75 mm ohne Verschluss ist auch als nicht sterile Ausführung lieferbar Einzelverpackung mit medizinischen Verpackungsmaterialien, ermöglicht keimfreien Zugang
Bestellinformation
Die Schnappverschlüsse sind ebenfalls separat lieferbar.
Spezifikation
Naturfarben | |
Klar | |
14 ml | |
Polypropylen | |
Schnappverschluss, Beschriftungsfeld | |
Steril | |
17 mm | |
Reagenzgläser |
Polyethylen | |
3000 x G | |
100 mm | |
Ja | |
25 Stück/Packung; 500 Stück/Karton | |
Ja | |
Schnappverschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
03725001 | Qualitätsbescheinigung | 22/05/2025 | 352059 |
03425042 | Qualitätsbescheinigung | 22/05/2025 | 352059 |
02425015 | Qualitätsbescheinigung | 22/05/2025 | 352059 |
02025011 | Qualitätsbescheinigung | 14/05/2025 | 352059 |
02025010 | Qualitätsbescheinigung | 14/05/2025 | 352059 |