Learn More
Dräger™ CMS Chips: Nitrous Gases
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 40 mg/l | |
40 bis 350 s | |
0 bis 40 °C |
Stickstoffgase CMS Chip | |
0.5 bis 15 | |
32 bis 104 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chips: Nitrous Gases > Stickstoffgase 0.5-15 ppm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur