Learn More
Falcon™ Kultur-Objektträger
Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Corning™ Falcon™ Zellkulturobjektträger mit Kammern eignen sich optimal für die In-situ-Amplifikation/Hybridisierung von DNA, die Typisierung/Pathologie von Geweben sowie andere Untersuchungen, bei denen ein kleiner, zugänglicher Kulturbereich erforderlich ist.
Marke: Falcon™ 354114
Includes: Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme
Beschreibung
- Vereinfachte Analyse: Kultur, Fixierung, Färbung und Untersuchung der Proben unter dem Mikroskop ohne Zelltransfer
- Die Kammer aus Polystyrol ist auf einem speziell gereinigten und dreifach gespülten Mikroskopobjektträger aus Glas befestigt (25 × 75 mm)
- Das Werkzeug für sichere Entnahme trennt die Wells vom Objektträger; die Dichtung verbleibt am Kunststoffgefäß, verhindert eine Kreuzkontamination und beeinträchtigt die weitere Verarbeitung nicht
- Steril
- Züchtung von bis zu 8 verschiedenen Kulturen auf einem einzelnen Mikroskopobjektträger aus Glas
- Numerische Kennzeichnung; 4-Well- und 8-Well-Formate lieferbar
Bestellinformation
Lieferbar mit 1, 2, 4 oder 8 Wells, die Nummerierung erleichtert die Bestimmung. Lieferung mit Polystyroldeckel mit Griffen. Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Jedes Tablett eignet sich für 12 Objektträger.
Spezifikation
Zellkultur-Objektträger | |
1,7 cm2 | |
In-situ DNA-Amplifizierung oder DNA-Hybridisierung, Gewebe- und Tumortypisierung oder Patologie oder sonstige Studien, die einen kleinen, zugänglichen Kulturbereich erfordern | |
24 |
4 | |
1 bis 1,5 ml | |
Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0109254000 | Qualitätsbescheinigung | 05/06/2025 | 354114 |
1216244000 | Qualitätsbescheinigung | 07/05/2025 | 354114 |
1125244000 | Qualitätsbescheinigung | 30/04/2025 | 354114 |
1107244000 | Qualitätsbescheinigung | 09/04/2025 | 354114 |
1015244000 | Qualitätsbescheinigung | 01/02/2025 | 354114 |