Learn More
Falcon™ Kultur-Objektträger
BIOPHARMA
Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Corning™ Falcon™ Zellkulturobjektträger mit Kammern eignen sich optimal für die In-situ-Amplifikation/Hybridisierung von DNA, die Typisierung/Pathologie von Geweben sowie andere Untersuchungen, bei denen ein kleiner, zugänglicher Kulturbereich erforderlich ist.
Marke:  Falcon™ 354108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10162861
  • 665.00 CHF / 96 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme
Beschreibung
Beschreibung
  • Vereinfachte Analyse: Kultur, Fixierung, Färbung und Untersuchung der Proben unter dem Mikroskop ohne Zelltransfer
  • Die Kammer aus Polystyrol ist auf einem speziell gereinigten und dreifach gespülten Mikroskopobjektträger aus Glas befestigt (25 × 75 mm)
  • Das Werkzeug für sichere Entnahme trennt die Wells vom Objektträger; die Dichtung verbleibt am Kunststoffgefäß, verhindert eine Kreuzkontamination und beeinträchtigt die weitere Verarbeitung nicht
  • Steril
  • Züchtung von bis zu 8 verschiedenen Kulturen auf einem einzelnen Mikroskopobjektträger aus Glas
  • Numerische Kennzeichnung; 4-Well- und 8-Well-Formate lieferbar
Bestellinformation
Lieferbar mit 1, 2, 4 oder 8 Wells, die Nummerierung erleichtert die Bestimmung. Lieferung mit Polystyroldeckel mit Griffen. Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Jedes Tablett eignet sich für 12 Objektträger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur-Objektträger
0,7 cm2
In-situ DNA-Amplifizierung oder DNA-Hybridisierung, Gewebe- und Tumortypisierung oder Patologie oder sonstige Studien, die einen kleinen, zugänglichen Kulturbereich erfordern
96
8
0,7 bis 0,8 ml
Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0115258000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/05/2025 Catalog Number354108
Chargennummer1217248000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/04/2025 Catalog Number354108
Chargennummer0925248000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number354108
Chargennummer0715248000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog Number354108
Chargennummer0708248000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number354108
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Kultur-Objektträger > 8-Well; 96 St./Karton