Learn More
Falcon™ Zellschaber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Gewährleistung eines maximalen Zugangs zur Wachstumsoberfläche. Corning™ Falcon™ Zellschaber zeichnen sich durch ihre hervorragende Schabewirkung in Schalen, Platten und Kolben aus.
218.39 CHF - 367.61 CHF
Spezifikation
Anzahl pro Packung 1 St./Packung
Anzahl pro Karton 100/Karton
Produkttyp Zellschaber
Enthält Konforme TPE-Klinge und biegesteifer, quergeriffelter Griff aus Polystyren
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Griff Länge (metrisch) Sägeblatt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Griff Länge (metrisch) Sägeblatt Preis Menge & Verfügbarkeit  
10019140
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353085
18 cm 1.8 cm
218.39 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10750125
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Falcon™
353089
25 cm 3 cm
367.61 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10069170
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Falcon™
353087
40 cm 3 cm
266.15 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10707441
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
353086
25 cm 1.8 cm
258.34 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Kulturgefäßen
  • Uneingeschränkt konforme Klingenstifte aus thermoplastischem Elastomer (TPE) ermöglichen verschiedene Winkel zur Entfernung von Zellen auf der gesamten Kulturoberfläche.
  • Der quer gerippte Handgriff aus Polystyrol sorgt dank besonderer Festigkeit für eine bessere Kontrolle bei der Abschabung der Zellen.
  • Die flexible Verbindung zwischen Klinge und Griff erleichtert den Zugang zu Kolben- oder Rollerflaschenhälsen.
  • Lieferbar in vier Größen, für die verschiedensten Anforderungen im Labor
  • Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
Bestellinformation
Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
1 St./Packung
Zellschaber
Steril
100/Karton
Konforme TPE-Klinge und biegesteifer, quergeriffelter Griff aus Polystyren
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Zellschaber