Learn More
Falcon™ Zellschaber
Zur Gewährleistung eines maximalen Zugangs zur Wachstumsoberfläche. Corning™ Falcon™ Zellschaber zeichnen sich durch ihre hervorragende Schabewirkung in Schalen, Platten und Kolben aus.
Marke: Falcon™ 353086
198.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Kulturgefäßen
- Uneingeschränkt konforme Klingenstifte aus thermoplastischem Elastomer (TPE) ermöglichen verschiedene Winkel zur Entfernung von Zellen auf der gesamten Kulturoberfläche.
- Der quer gerippte Handgriff aus Polystyrol sorgt dank besonderer Festigkeit für eine bessere Kontrolle bei der Abschabung der Zellen.
- Die flexible Verbindung zwischen Klinge und Griff erleichtert den Zugang zu Kolben- oder Rollerflaschenhälsen.
- Lieferbar in vier Größen, für die verschiedensten Anforderungen im Labor
- Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
Bestellinformation
Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
Spezifikation
0.7 Zoll | |
Für eine Vielzahl von Zellkulturenbehältern, große Flaschen | |
25 cm | |
100/Karton | |
Konforme TPE-Klinge und biegesteifer, quergeriffelter Griff aus Polystyren |
1.8 cm | |
10 in. | |
1 St./Packung | |
Zellschaber | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
01525284 | Qualitätsbescheinigung | 03/06/2025 | 353086 |
01525289 | Qualitätsbescheinigung | 07/05/2025 | 353086 |
01525282 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | 353086 |
35824002 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | 353086 |
35824001 | Qualitätsbescheinigung | 08/03/2025 | 353086 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30