Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 6-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zellkulturen auf permeablen Trägern ergeben eine größere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke:  Falcon™ 353093
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10768882
  • 452.18 CHF / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.2 cm2
8 μm
6-Well-Platte
6/Packung
TC-behandelt
Steril
PET
Durchscheinende Membran
23.1 mm
48/Karton
TC-behandelt
6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 6-Mikrotiterplatten > Für 6 Well-Platten; Oberfläche: 4.2 cm2; Porengröße: 8 um; Membrandurchmesser: 23.1 mm; lichtdurchlässig