Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Optimieren Sie das tägliche Pipettieren mit der innovativen Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie, die eine vollständige Abdichtung bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gewährleistet.
313.91 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet. Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.
Modell F1-ClipTip™
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie F1-ClipTip™
Typ Pipette mit variablem Volumen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Kompatible Spitzen Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
13246279
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4641170
1 bis 10 μl F1-ClipTip 20 Rosa Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13256279
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4641180
2 bis 20 μl F1-ClipTip 20 Rosa Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13266279
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4641190
5 bis 50 μl F1-ClipTip 50 Violett Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13276279
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4641200
10 bis 100 μl F1-ClipTip 200 Gelb Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13286279
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4641210
20 bis 200 μl F1-ClipTip 200 Gelb Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13206289
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4641220
30 bis 300 μl F1-ClipTip 300 Orange Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13296279
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4641230
100 bis 1000 μl F1-ClipTip 1000 Blau Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet. Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.
1
Pipette mit variablem Volumen
F1-ClipTip™
F1-ClipTip™
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit variablem Volumen