Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Optimieren Sie das tägliche Pipettieren mit der innovativen Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie, die eine vollständige Abdichtung bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gewährleistet.
Marke: Thermo Scientific™ 4641190
Beschreibung
Die innovative ClipTip-Technologie der Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit variablem Volumen gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
Sie werden den Unterschied sofort bemerken, wenn Sie das NEUE F1-ClipTip Pipettiersystem zum ersten Mal in der Hand halten.Innovative ClipTip Technologie mit ineinandergreifenden Clips
- Tip is locked and sealed in place until ejected—Spitzen können nicht abfallen. Das verhindert den Verlust wertvoller Proben.
- Complete seal to secure the sample volume in each tip for enhanced accuracy and precisionTips are attached and ejected with a light touch—Spitzen lassen sich leicht ohne unnötigen Kraftaufwand von der Pipette aufnehmen.
- Erfordert nur einen geringen Kraftaufwand zum Aufnehmen, zum Abwerfen und zur Kolbenbetätigung und ermöglicht dadurch einen sicheren und komfortablen Einsatz.
- Das moderne Design schützt vor dem Risiko eines RSI-Symptoms.
- Die einstellbare 120° Fingerstütze,—die sowohl rechts- als auch linkshändigen Benutzern Komfort bietet,—ermöglicht das Entspannen der Hand zwischen einzelnen Pipettierzyklen.
- Die Erhöhung des Luftladedrucks um 150 % gewährleistet die effiziente Abgabe von Mikrovolumina und verhindert Kapillareffekte. †
- Ein innovativer Übersetzungsmechanismus erzeugt mit einem geringeren Aufwand eine erhöhte abwärts wirkende Kraft, wodurch sich Spitzen bereits durch leichtes Drücken lösen lassen.
- Die zuverlässige Volumenverriegelung verhindert ein unerwünschtes Verstellen des Volumens während der Bedienung.
- Mit praktischer Online-Registrierung.
† Erhältlich in Modellen für bis zu 50 μl
Spezifikation
0.6 bis 3 % | |
F1-ClipTip 50 | |
F1-ClipTip™ 50 | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
0.1μL |
The F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485. | |
Violett | |
F1-ClipTip™ | |
F1-ClipTip™ | |
5 bis 50 μl | |
0,3 bis 2,5 % |