Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin ist ein kurzkettiges und wasserlösliches Biotinylierungs-Reagenz für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
215.00 CHF - 473.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sulfo-NHS-Biotin |
---|---|
Produktlinie | EZ-Link™ |
Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
Chemische Reaktivität | Amin |
Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17872556
|
Thermo Scientific™
A39256 |
10 x 1 mg | N/A | |||||||
15940737
|
Thermo Scientific™
A39256 |
10 x 1 mg |
228.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11851185
|
Thermo Scientific™
21217 |
50 mg |
473.00 CHF
50 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Markieren Sie Antikörper, Proteine und andere Moleküle, die primäre Amine haben, mit Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, einem kurzkettigen, wasserlöslichen Biotinylierungsreagenz.
- Protein-Markierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
- Zelloberflächen-Markierung – Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
- Amin-reaktiv - reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Aminotermini von Polypeptiden
- Löslich – Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Sehr kurz - der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) ist 13,5 Ångström und besteht nur aus der nativen Biotin-Valeriansäuregruppe.
Spezifikation
Sulfo-NHS-Biotin | |
Zellundurchlässig | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Kurz |
EZ-Link™ | |
Amin | |
Biotin |