Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin ist ein kurzkettiges und wasserlösliches Biotinylierungs-Reagenz für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Marke: Thermo Scientific™ 21217
Beschreibung
Markieren Sie Antikörper, Proteine und andere Moleküle, die primäre Amine haben, mit Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, einem kurzkettigen, wasserlöslichen Biotinylierungsreagenz.
- Protein-Markierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
- Zelloberflächen-Markierung: Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
- Amin-reaktiv – reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Aminotermini von Polypeptiden
- Löslich: Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen.
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Sehr kurz – der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) ist 13,5 Ångström und besteht nur aus der nativen Biotin-Valeriansäuregruppe
Spezifikation
EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin | |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Kurz |
Sulfo-NHS-Biotin | |
Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Zellundurchlässig | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, Sulfo-NHS-Ester | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
Sicherheit und Handhabung
- EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfo-NHS-Biotin