Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG4-DBCO
Ein thiolreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält. Mit thiolreaktivem Maleimid lässt sich eine Vielzahl thiolhaltiger Moleküle wie freie Zystine in Proteinen, Peptiden oder anderen (Bio-)Molekülen markieren.
256.00 CHF - 328.00 CHF
Specifica
Chemische Reaktivität | Azid-Thiol |
---|---|
Cleavable | Nein |
Beschreibung | Maleimid-PEG4-DBCO |
Molekulargewicht | 647,74 |
PEGyliert | Ja |
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17611586
|
Thermo Scientific™
C20041 |
25 mg |
256.00 CHF
25 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
17631586
|
Thermo Scientific™
C20044 |
10 x 1 mg |
328.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Ein thiolreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält
- Mit thiolreaktivem Maleimid lässt sich eine Vielzahl thiolhaltiger Moleküle wie freie Zystine in Proteinen, Peptiden oder anderen (Bio-)Molekülen markieren
- Nach dem Markieren eines Proteins bzw. (Bio-)Moleküls mit DBCO kann es eine kupferfreie Azid-Alkyn-Cycloadditionsreaktion durchlaufen, die eine stabile Triazol-Verbindung mit einem mit Azid markierten Kopplungspartner bildet
- Kann zum Erzeugen verschiedener Konjugate mit der biorthogonalen Kopplung zwischen einem Alkye und Azid zu erzeugen (gesondert erhältlich) verwendet werden
- Kopplung bzw. Vernetzung erfolgen in der Regel in zwei Schritten:
- Zunächst wird ein protein- oder thiolhaltiges Molekül mit einer DBCO-Gruppe markiert und überschüssiger Crosslinker entfernt
- Dann wird ein (unabhängig vorbereiteter) azidhaltiger Anteil in das gleiche System wie das des DBCO-Anteils eingeführt
- Die Markierung erfolgt unter biologischen Bedingungen ohne die Einführung zusätzlicher Reagenzien wie z. B. eines Kupferkatalysators
- Das Reagenz löst sich leicht in wassermischbaren Lösungsmitteln zur Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemische auf
Specifica
Azid-Thiol | |
Maleimid-PEG4-DBCO | |
Ja | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Nasseis | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, DBCO | |
DMF, DMSO | |
Nein |
Nein | |
647,74 | |
29,7 Å | |
Nicht ermittelt | |
EZ-Link™ No-Weigh™ | |
Heterobifunktional | |
Mittel (10 bis 30 Å) | |
Standard, Einmalgebrauch | |
Vernetzer |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.