Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide-PEG4-DBCO
A sulfhydryl reactive heterobifunctional crosslinker which contains a dibenzylcyclooctyne (DBCO) group for copper-free click chemistry applications. The thiol/sulfhdryl reactive maleimide can be used to label a variety of thiol containing moieties such as free cystines in proteins, peptides, or other (bio)molecules.
Marke:  Thermo Scientific™ C20044
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17631586
  • 297.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein thiolreaktiver heterobifunktionaler Crosslinker, der eine Dibenzylcyclooctyn(DBCO)-Gruppe für Anwendungen der Click-Chemie ohne Kupfer enthält
  • Mit thiolreaktivem Maleimid lässt sich eine Vielzahl thiolhaltiger Moleküle wie freie Zystine in Proteinen, Peptiden oder anderen (Bio-)Molekülen markieren
  • Nach dem Markieren eines Proteins bzw. (Bio-)Moleküls mit DBCO kann es eine kupferfreie Azid-Alkyn-Cycloadditionsreaktion durchlaufen, die eine stabile Triazol-Verbindung mit einem mit Azid markierten Kopplungspartner bildet
  • Kann zum Erzeugen verschiedener Konjugate mit der biorthogonalen Kopplung zwischen einem Alkye und Azid zu erzeugen (gesondert erhältlich) verwendet werden
  • Kopplung bzw. Vernetzung erfolgen in der Regel in zwei Schritten:
    • Zunächst wird ein protein- oder thiolhaltiges Molekül mit einer DBCO-Gruppe markiert und überschüssiger Crosslinker entfernt
    • Dann wird ein (unabhängig vorbereiteter) azidhaltiger Anteil in das gleiche System wie das des DBCO-Anteils eingeführt
    • Die Markierung erfolgt unter biologischen Bedingungen ohne die Einführung zusätzlicher Reagenzien wie z. B. eines Kupferkatalysators
  • Das Reagenz löst sich leicht in wassermischbaren Lösungsmitteln zur Verdünnung in wässrigen Reaktionsgemische auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Azid-Thiol
Maleimid-PEG4-DBCO
Ja
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Nasseis
Chemische Markierung
Maleimid, DBCO
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Nein
647,74
29,7 Å
Nicht ermittelt
EZ-Link™ No-Weigh™
Heterobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
10 x 1 mg
Standard, Einmalgebrauch
Vernetzer