Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für Feststoffe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
294.00 CHF - 416.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Standard-Konusverbindung seitlich | NS 45/40 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10060521
|
Lenz Laborglasintrumente
05431049 |
250 ml |
416.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10356121
|
Lenz Laborglasintrumente
05431031 |
70 mL |
294.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10488402
|
Lenz Laborglasintrumente
05431037 |
100 ml |
300.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Extraktionskopf mit Glashülsen für Feststoffe
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Dimrothkühler (Details auf Seite 71)
- Mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
NS 45/40 |