Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren für Feststoffe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05431049
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extraktionskopf mit Glashülsen für Feststoffe
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Dimrothkühler (Details auf Seite 71)
- Mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
250 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
NS 45/40 |