Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Dimrothkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
325.00 CHF - 564.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10382761
|
Lenz Laborglasintrumente
05360025 |
100 ml |
325.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10047850
|
Lenz Laborglasintrumente
05360043 |
150 ml |
388.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10352811
|
Lenz Laborglasintrumente
05360058 |
500 ml |
564.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10251511
|
Lenz Laborglasintrumente
05360031 |
70 mL |
340.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10738841
|
Lenz Laborglasintrumente
05360052 |
300 ml |
554.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Methode ermöglicht eine effektive Trennung mit relativ geringen Mengen extrahierender Lösungsmittel
- Extraktor in kompakter und robuster Bauweise, mit NS 29/32-Kolbenverbindungsstück
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
- Rundkolben
Spezifikation
Duran Glas |