Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoren nach Soxhlet mit Dimrothkühler
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05360052
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10738841
  • 554.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Methode ermöglicht eine effektive Trennung mit relativ geringen Mengen extrahierender Lösungsmittel
  • Extraktor in kompakter und robuster Bauweise, mit NS 29/32-Kolbenverbindungsstück
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Dimrothkühler mit Gewinde GL 14
  • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
300 ml
Duran Glas
NS 60/46