Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezielle schwere Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05433137
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10654582
  • 296.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Zur Extraktion von Flüssigkeiten mit spezifischen schweren Lösungsmitteln
  • Mit Einsatzfilter (Porosität:0)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Fritte P0
NS 45/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezielle schwere Lösungsmittel > 100 mL