Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezielle schwere Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05433149
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10151471
  • 388.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Zur Extraktion von Flüssigkeiten mit spezifischen schweren Lösungsmitteln
  • Mit Einsatzfilter (Porosität:0)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Fritte P0
NS 45/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezielle schwere Lösungsmittel > 250 ml