Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsköpfe nach Thielepape
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05405149
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10274241
  • 357.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Extraktionsköpfe nach Thielepape
  • Mit 2-Wege-Absperrhahn mit Normschliff
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Borosilikatglas 3.3
NS 45/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsköpfe nach Thielepape > 250 ml