Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktor nach Soxhlet
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05367073
Artikelnummer. 10634202
  • 1210.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Extraktionsaufsatz mit Flansch LF 100
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Flacher Flanschdeckel LF100 Mittelhals NS 45/40
  • Klemme für LF100
  • Dimroth-Kondensator mit Konus
  • Mit Gewindeanschlüssen GL 14
  • Fassungsvermögen des Rundbodenkolbens:2000 ml NS 29/32
Spezifikation
Spezifikation
2 l
Flange
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktor nach Soxhlet > 2000 mL