Learn More
Sartorius™ Externes Justiergewicht mit DKD-Kalibrierzertifikat
Prüfgewichtssatz für spezielle Wägegeräte
Marke:  Sartorius™ YSS43-02
253.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10617782
  • 274.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriergewicht 30 g ± 0,3 mg
  • DAkkS-Zertifikat
  • Spezieller, nicht-magnetisierbarer Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DAkkS-Zertifikat
Kalibriergewicht
Spezialstahl, nicht magnetisierbar
30 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius™ Externes Justiergewicht mit DKD-Kalibrierzertifikat > Masse: 30 g ± 0,3 mg