Learn More
Digi-Sense Verlängerungskabel für Thermoelementfühler
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
34.60 CHF - 49.15 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI
Temperatur (metrisch) 105 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Temperatur (angloamerikanisch) 221°F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11780979
Unterlagen ansehen
Digi-Sense
08505-30
3 m
34.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11790979
Unterlagen ansehen
Digi-Sense
08505-35
7,5 m
49.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximum temperature: 221°F (105°C).
  • Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
105 °C
Thermoelement-Sonde
221°F
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense Verlängerungskabel für Thermoelementfühler