Learn More
Digi-Sense Verlängerungskabel für Thermoelementfühler
The Temperature Probe Thermocouple Miniature Extension Cable is a 20-gauge (0.032 in. dia.) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
Marke:  Digi-Sense 08505-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11780979
  • 34.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Maximum temperature: 221°F (105°C).
  • Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI
Thermoelement-Sonde
9.8 ft.
105 °C
221°F
3 m
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense Verlängerungskabel für Thermoelementfühler > Temperaturbereich:105deg.C; Länge:3m