Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Integrieren Sie bewährte Invitrogen Enzyme, die jetzt speziell auf Ihre sondenbasierten qPCR-Experimente zugeschnitten sind, um hervorragende Ergebnisse auf schnellen Geräten mit hohem Durchsatz zu erzielen.
2155.00 CHF - 8630.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10449213
|
SuperScript™
11781200 |
500 Reaktionen |
2155.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10782134
|
SuperScript™
1178101K |
2500 Reaktionen |
8630.00 CHF
2500 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq DNA-Polymerase – vollständige, schnelle Aktivierung sorgt für höchste Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
- Das One-Step SuperScript™ III Reverse Transkriptase-Modul – eine einzigartige Formulierung, die eine bessere Ausbeute und weniger PCR-Hemmung gewährleistet, insbesondere für die einstufige qRT-PCR
- Flexible vorgemischte oder separate Formate mit ROX – für die Verwendung mit Standardgeräteprotokollen auf einer Vielzahl von schnellen Geräten mit hohem Durchsatz (z. B. AB 7500 Fast, AB 7900 HT Fast, AB StepOne, Roche LightCycler™ 480, Corbett Rotor-Gene™)
- Die einzigen kommerziell erhältlichen einstufigen qRT-PCR-Kits, die hitzelabiles UDG enthalten, wodurch das Risiko der Übertragungskontamination verringert und eine ausgezeichnete Aktivität bei Raumtemperatur bis ca. 40 °C erreicht wird.
- Aufgrund der Thermostabilität von SuperScript™ III wird der cDNA-Syntheseschritt bei 50 °C ausgeführt. Bei dieser Temperatur wird das hitzelabile UDG vollständig und irreversibel inaktiviert.
Einfaches Testen und Wechseln:
- EXPRESS-Kits arbeiten mit Standardprotokollen des Herstellers auf schnellen Geräten und werden für höchsten Komfort als praktischer und stabiler SuperMix geliefert
- Die Kits werden je nach Ihren Anforderungen entweder mit vorgemischtem ROX oder einem separaten ROX-Röhrchen angeboten
Spezifikation
Primer-Sonde | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
SuperScript™ | |
RNA |
Tube | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler MJ, Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iCycler iQ | |
qRT-PCR-Kit |