Learn More
SuperScript™ EXPRESS One-Step Superscript™ qRT-PCR Kit, universal
Integrieren Sie bewährte Invitrogen Enzyme, die jetzt speziell auf Ihre sondenbasierten qPCR-Experimente zugeschnitten sind, um hervorragende Ergebnisse auf schnellen Geräten mit hohem Durchsatz zu erzielen.
Marke: SuperScript™ 1178101K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Integrieren Sie bewährte Invitrogen™ Enzyme, die jetzt speziell auf Ihre sondenbasierten qPCR-Experimente zugeschnitten sind, um hervorragende Ergebnisse auf schnellen, durchsatzstarken Geräten zu erzielen
- Dieses schnelle 1-Step-Gemisch ist für die Arbeit mit zahlreichen Instrumenten ausgelegt’ Standardprotokolle, inkl. qPCR-Plattformen von Applied Biosystems und anderen Herstellern (siehe Universalausführung)
- Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum Taq DNA-Polymerase zur vollständigen, schnellen Aktivierung; gewährleistet höchste Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
- Das One-Step SuperScript III Reverse Transkriptase-Modul ist eine einzigartige Formulierung zur Gewährleistung hoher Ausbeuten und geringerer PCR-Inhibition
- Flexible Formate mit separatem oder vorgemischtem ROX sind für die Verwendung mit Standardgeräteprotokollen auf einer Vielzahl von schnellen, durchsatzstarken Geräten konzipiert
- Enthält hitzelabile UDG, die das Risiko einer Verschleppungskontaminierung durch eine ausgezeichneter Aktivität von Raumtemperatur bis ca. 40 °C deutlich reduziert
- Aufgrund der Thermostabilität von SuperScript III wird der cDNA-Syntheseschritt bei 50 °C ausgeführt. Bei dieser Temperatur wird das hitzelabile UDG vollständig und irreversibel deaktiviert
- Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei 4 °C bis 8 °C lagern
- Langfristige Lagerung bei -20 °C
Spezifikation
Das EXPRESS One-Step SuperScript™ qRT-PCR Universalkit enthält 3 Module: 2x EXPRESS Superscript™ Mix (5 × 1 ml), Express qPCR SuperMix Universal (5 × ml) und ROX Referenzfarbstoff (5 × 500 µl). Langfristige Lagerung bei -20°°C. Nach dem Auftauen lässt sich EXPRESS qPCR SuperMix bis zu 1 Monat lang bei 4 bis 8 °C lagern. |
|
Tube | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler MJ, Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iCycler iQ | |
qRT-PCR-Kit | |
2500 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
SuperScript™ | |
2500 Reaktionen | |
RNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.