Learn More
Gibco™ EXPI293F™-Zellen
Humane Expi293F™ Zellen werden aus der 293-Zelllinie gewonnen und sind eine wichtige Komponente des Expi293™ Expressionssystems.
1960.00 CHF - 8260.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | Expi293F™ |
---|---|
Zelltyp | Niere (Embroyonisch) |
Culture Type | Suspensions-Zellkultur |
Form | Kryokonserviert |
Spezies | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13305554
|
Gibco™
A14527 |
1 ml |
1960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13479756
|
Gibco™
A14528 |
6 x 1 ml |
8260.00 CHF
6 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Expi293F human cells are derived from the 293 cell line, and are a core component of the Expi293 Expression System. They are maintained in suspension culture and will grow to high density in Expi293 Expression Medium. Expi293F cells are highly transfectable and generate superior protein yields compared to standard 293 cell lines in transient protein expression.
Expi293F Cells attributes include:
• Suspension culture cells pre-adapted to Expi293 Expression Medium
• Demonstrated higher protein expression levels than other 293 cells adapted to Expi293 Expression Medium
• Exhibit more rapid cell growth and higher culture viabilities than standard suspension-adapted 293 cells
• Consistent transient expression performance of Expi293F cells for over 30 passages beyond thaw
• Also available from a cGMP bank (Cat. No. 100044202)
Frozen cells are supplied in a vial containing 1 ml of cells at 1 x 107 viable cells/ml in Expi293 Expression Medium and 10% DMSO. The cells should be thawed directly into Expi293 Expression Medium. The six-vial multipack eliminates the need to expand and rebank the cells in the lab.
Cells are typically grown in flasks on a shaker platform in a humidified, CO2 cell culture incubator. However, cultures are scalable from volumes of <1 mL in multiwell plates to >10 L in bioreactors. Protein harvest can be performed at 2 to 7 days post-transfection, depending on the protein expressed. For expression of recombinant antibodies, harvest is typically at 5 to 7 days post-transfection. There is no need for culture medium supplementation or batch feeding during expression.
Spezifikation
Expi293F™ | |
Suspensions-Zellkultur | |
Human | |
1 x 107 |
Niere (Embroyonisch) | |
Kryokonserviert | |
Expi293™ Expressionssystem | |
Expi293™ |