Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen.
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15543677
|
Applied Biosystems™
75001.1.ML |
500 |
N/A
|
N/A
![]() |
|||||
15573677
|
Applied Biosystems™
75001.4X.1.ML |
2000 |
N/A
|
N/A | |||||
15563677
|
Applied Biosystems™
75001.200.UL |
100 |
N/A
|
N/A
![]() |
|||||
15553677
|
Applied Biosystems™
75001.10.ML |
5000 |
N/A
|
N/A | |||||
15533677
|
Applied Biosystems™
75001.1.EA |
480 Reaktionen, Streifen mit 8 Röhrchen |
N/A
|
N/A | |||||
Beschreibung
- Mischung aus zwei hydrolytischen Enzymen, einer modifizierten Exonuklease I und Shrimp alkaline Phosphatase (SAP), in einem speziell formulierten Puffer
- Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung
- Fünfminütiges Protokoll
- Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
Spezifikation
-20 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express Reinigungsreagenz für PCR-Produkte