Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
Entfernen von überschüssigen Primern und dNTPs. Kein Einfluss auf nachgeschaltete Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ 75001.4X.1.ML
1309.75 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15573677
  • 2015.00 CHF / 2000 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mischung aus zwei hydrolytischen Enzymen, einer modifizierten Exonuklease I und Shrimp alkaline Phosphatase (SAP), in einem speziell formulierten Puffer
  • Einzelröhrchen-Ein-Schritt-PCR-Reinigung
  • Fünfminütiges Protokoll
  • Einzelröhrchen-, 8-Röhrchenstreifen- und 96-Well-Mikrotiterplattenformate bieten Flexibilität vom manuellen Pipettieren bis hin zu automatisierten Arbeitsabläufen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
2000