Learn More
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung
Schützt Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ Excellent Serie Wasserbäder bieten mehrfachen Temperaturschutz durch korrosionsbeständigen Edelstahl und präzise Elektronik.
680.00 CHF - 1680.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, VDE, GS |
Display | Digitale LED |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle |
Material | Rostfreier Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10024092
|
Memmert™
WNE10 |
10 l | mit/ohne Umwälzpumpe | N/A | ||||||
10778873
|
Memmert™
WNE7 |
7 l | mit/ohne Umwälzpumpe | N/A | ||||||
10633913
|
Memmert™
WNE14 |
14 l | mit/ohne Umwälzpumpe | N/A | ||||||
10195892
|
Memmert™
WNE22 |
22 l | mit/ohne Umwälzpumpe | N/A | ||||||
10544463
|
Memmert™
WNE29 |
29 l | mit/ohne Umwälzpumpe | N/A | ||||||
10105282
|
Memmert™
WNE45 |
45 l | mit/ohne Umwälzpumpe | N/A | ||||||
10424622
|
Memmert™
WPE45 |
45 l | mit Umwälzpumpe | N/A | ||||||
Beschreibung
- Fuzzy-unterstützte PID-Mikroprozessorsteuerung
- Digital-Display
- 2 x PT100 Sensoren
- Kalibriermöglichkeit am Steuergerät
- Akustischer und optischer Alarm
- Übertemperaturschutz
- Optionales Schüttelgerät
Spezifikation
Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler | |
Digitale LED | |
Rostfreier Stahl | |
±0,1 °C | |
50/60 Hz |
CE, VDE, GS | |
Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle | |
95 °C | |
230 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung