Learn More
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung
Schützt Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ Excellent Serie Wasserbäder bieten mehrfachen Temperaturschutz durch korrosionsbeständigen Edelstahl und präzise Elektronik.
Marke:  Memmert™ WNE14
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10633913
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Fuzzy-unterstützte PID-Mikroprozessorsteuerung
  • Digital-Display
  • 2 x PT100 Sensoren
  • Kalibriermöglichkeit am Steuergerät
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Übertemperaturschutz
  • Optionales Schüttelgerät
Spezifikation
Spezifikation
Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler
14 l
Digitale LED
Rostfreier Stahl
95 °C
578 mm
436 mm
238 mm
350 mm
15 kg
1,8 kW
mit/ohne Umwälzpumpe
CE, VDE, GS
Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle
WNE 14
±0,1 °C
350 mm
290 mm
140 mm
19 kg
230 V
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung > Innenabmessungen: 290 B x 140 mm H; Kapazität: 14 l